2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9538-1G
APOSPC9538-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC9538-1G
2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene 98%
2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene
Formule: C₈H₈ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972723
Numéro CAS: 14994-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité