3-(Chloromethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9600-1G
APOSPC9600-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC9600-1G
3-(Chloromethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173952
Numéro CAS: 175205-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité