Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-250MG
APOSPC9657-250MGEA 335 EUR InStock
APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₂F₄O₂
MW: 182,08 g/mol
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075279
Numéro CAS: 1996-23-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSPC9657-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité