Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9663-5G
APOSPC9663-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC9663-5G
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄F)CH₂COCl
Point d'ébullition: 60 °C/8mmHg
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674181
Numéro CAS: 459-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité