SpectraSynQ 1621
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9725-1G
APOSPC9725-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC9725-1G
SpectraSynQ 1621
SpectraSynQ 1621
Fluorinated phosphazene for MS, especially suitable for +ve and -ve FAB high resolution MS (Jiang & Moini, ASMS Poster 1992), showing peaks upto 2120 mass units. R= -CH2(CF2CF2)xH, x=1,2 or 3.
Point d'ébullition: 160…220 °C/0.01mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461619
Numéro CAS: 105809-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité