3-Chloro-2,6-difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
PC9732-1G
APOSPC9732-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC9732-1G
3-Chloro-2,6-difluoroanisole 98%
3-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631331
Numéro CAS: 261762-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité