Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mannose triflate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC9900-100MG
APOSPC9900-100MGEA 102 EUR InStock
APOSPC9900-100MG
Mannose triflate
Mannose triflate


Formule: C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012353
Numéro CAS: 92051-23-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité