5-Bromo-1,2-difluoro-3-(methoxymethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC99018-1G
APOSPC99018-1GEA 836 EUR InStock
APOSPC99018-1G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-(methoxymethyl)benzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-(methoxymethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32707295
Numéro CAS: 2484889-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité