4-Chloro-5-fluoronicotinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxamide
PC99183-1G
APOSPC99183-1GEA 777 EUR InStock
APOSPC99183-1G
4-Chloro-5-fluoronicotinamide 97%
4-Chloro-5-fluoronicotinamide
Formule: C₆H₄ClFN₂O
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD28012875
Numéro CAS: 1706432-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité