8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Mercapto-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC9963-1G
APOSPC9963-1GEA 244 EUR InStock
APOSPC9963-1G
8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formule: C₁₀H₆F₃NS
MW: 229,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665836
Numéro CAS: 550346-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité