3',4'-Difluoroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluoroacetanilide, N-(3,4-Difluorophenyl)acetamide
PC9977-1G
APOSPC9977-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9977-1G
3',4'-Difluoroacetanilide
3',4'-Difluoroacetanilide
Formule: C₈H₇F₂NO
MW: 171,1441 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017903
Numéro CAS: 458-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité