Lloyd and McCown's woody plant medium with vitamins
Fournisseur: Apollo Scientific
PML449A-10X1L
APOSPML449A-10X1LEA 35 EUR InStock
APOSPML449A-10X1L
Lloyd and McCown's woody plant medium with vitamins
Milieux de culture cellulaire
Contains the WPM macro- and micronutrients and vitamins as described by Lloyd and McCown (1981). Plant tissue culture tested.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité