Murashige and skoog modified basal salts (without KH₂PO₄)
Fournisseur: Apollo Scientific
PMM541-50L
APOSPMM541-50LEA 0 EUR InStock
APOSPMM541-50L
Murashige and skoog modified basal salts (without KH₂PO₄)
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients, sucrose, agar and organics as described by Murashige and Skoog, 1962.Plant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00240976
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité