tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
121710.1211
APPC121710.1211EA 132 EUR InStock
APPC121710.1211
tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour analyses
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446,06 g/mol
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (Acidimetry) 99.0%
pH of 5% Solution 9.5 - 10.7
Insoluble Matter in H₂O ≤0.01%
Chloride (Cl) ≤0.005%
Sulphate (SO₄) ≤0.005%
Carbonate Passes Test
Nitrate (NO₃) ≤0.003%
As ≤0.0003%
Ca ≤001%
Cu ≤0.0005%
Fe ≤0.0005%
MG ≤0.01%
Ni ≤0.0005%
PB ≤0.0005%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité