Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99.0-101.0% (par titration à l'acide perchlorique) Reag. Ph. Eur.

Fournisseur: PanReac AppliChem

121719.1211
APPC121719.1211EA 223 EUR InStock
APPC121719.1211
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99.0-101.0% (par titration à l'acide perchlorique) Reag. Ph. Eur.
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté


Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insoluble Matter in H₂O ≤0.005%
Chloride (Cl) ≤0.0005%
Ammonium (NH₄) ≤0.003%
Phosphate (PO₄) ≤0.0005%
Sulphate (SO₄) ≤0.002%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
As ≤0.00005%
Ca ≤0.005%
Cu ≤0.0005%
Fe ≤0.0005%
K ≤0.002%
Ni ≤0.0005%
PB ≤0.0005%
Assay (Perchl. Ac.) 99.0 - 101.0%
pH of 5% solution 7.0 - 9.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité