di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
122507.1211
APPC122507.1211EA 135 EUR InStock
APPC122507.1211
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 95 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Min. assay (Acidimetry) 99,0%
pH of 5% solution 8,7 - 9,3
Insoluble matter in H₂O 0,01%
Chloride (Cl) 0,002%
Nitrogen compounds (as N) 0,002%
Sulphate (SO₄) 0,005%
Pyrophosphate (P₂O₇) 0,2%
Heavy metals (as Pb) 0,001%
Arsenic (As) 0,00005%
Calcium (Ca) 0,001%
Cadmium (Cd) 0,0005%
Cobalt (Co) 0,0005%
Chromium (Cr) 0,0005%
Copper (Cu) 0,0005%
Iron (Fe) 0,002%
Pottasium (K) 0,005%
Magnesium (Mg) 0,001%
Manganese (Mn) 0,0005%
Nickel (Ni) 0,0005%
Lead (Pb) 0,001%
Zinc (Zn) 0,0005%
Solubility Water 93 g/l at 20 °C
Appearance Solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité