Acide sulfurique 75% pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
123374.1212
APPC123374.1212EA 107 EUR InStock
APPC123374.1212
Acide sulfurique 75% pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 75%
Chloride Max. 0.00001%
Nitrate Max. 0.00002%
Phosphate Max. 0.00005%
Al Max. 0.000005%
As Max. 0.000001%
Ca Max. 0.00005%
Fe Max. 0.00002%
NA Max. 0.00005%
Ni Max. 0.000002%
PB Max. 0.000002%
Zn Max. 0.000005%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité