Azométhine H Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
123581.1605
APPC123581.1605EA 149 EUR InStock
APPC123581.1605
Azométhine H Reag. Ph. Eur. pour analyses
Azométhine H
Azomethine H acts as boron reagent.
Synonyms: 4-Hydroxy-5-(2-Hydroxybenzylidenamine)-Naphtalene-2; 7-Disulphonic Acid.
Formule: C₁₇H₁₃NO₈S₂
Numéro CAS: 32266-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity IR passes test
Maximum limit of impurities (Sensitivity to B) Passes test
Absorbance (1%) at λ236 nm at (pH 5,1) >1200
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité