Sodium perchlorate monohydraté 98.0-102.0% ACS, Reag. USP
Fournisseur: PanReac AppliChem
134387.1210
APPC134387.1210EA 357 EUR InStock
APPC134387.1210
Sodium perchlorate monohydraté 98.0-102.0% ACS, Reag. USP
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder
Assay (Arg.) 98,0 - 102,0%
pH of 5% solution  6,0-8,0
Insoluble matter in H₂O 0,005 %
Chloride (Cl)  0,003%
Nitrogen compounds (as N) 0,001%
Phosphate (PO₄) 0,001 %
Sulfate (SO₄)  0,002%
Chlorate (ClO₃)  0,05%
Heavy metals (as Pb) 0,0005%
Calcium (Ca) 0,0005%
Cadmium (Cd) 0,0005%
Cobalt (Co) 0,0005%
Copper (Cu) 0,0005%
Iron (Fe) 0,01%
Potassium (K) 0,005%
Magnisium (Mg) 0,0005%
Manganese (Mn) 0,0005%
Nickel (Ni) 0,0005%
Lead (Pb) 0,0005%
Zinc (Zn) 0,0005%
Solubility in water 2,090 g/l at 20 °C, hygroscopic
Thermal decomposition Above 130 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité