Calcium acétate 99.0-100.5% USP
Fournisseur: PanReac AppliChem
141211.1211
APPC141211.1211EA 111 EUR InStock
APPC141211.1211
Calcium acétate 99.0-100.5% USP
Calcium acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Ca
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Compl.) (calc. a.a.s) 99,0-100,5%
Presentation White Small Crystals
Solubility Soluble in water 300 g/l at 20 °C, Hygroscopic
Termal Stability Thermal decomposition above 160 °C
pH (0,2 M sol.) 7,6
pH of 5% solution 6,3-9,6
Insoluble matter in H2O 0,1% Max.
Easily oxidable substances Passes Test
Chloride (Cl) 0,05% Max.
Phosphate(PO4) 0,005% Max.
Sulphate (SO4) 0,06% Max.
Residual solvents (Ph. Eur/USP) Passes Test
Fluoride (F) 0,005% Max.
Nitrate (NO3) Passes Test
Water (H2O) 7,0% Max.
Heavy metals (as Pb) 0,002% Max.
Aluminium (Al) 0,001% Max.
Arsenic (As) 0,0002% Max.
Barium (Ba) 0,005% Max.
Copper (Cu) 0,001% Max.
Iron (Fe) 0,005% Max.
Magnesium (Mg) 0,05% Max.
Nickel (Ni) 0,001% Max.
Lead (Pb) 0,001% Max.
Strontium (Sr) 0,05% Max.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité