Kieselguhr USP, NF, Qualité Pharmaceutique, purifié et calciné
Fournisseur: PanReac AppliChem
142475.1211
APPC142475.1211EA 107 EUR InStock
APPC142475.1211
Kieselguhr USP, NF, Qualité Pharmaceutique, purifié et calciné
Kieselguhr
Siliceous Earth purified and calcined (USP-NF) pure, pharma grade. This product consists mainly of more than 85% of silica. It has been calcined and activated at high temperatures to be chemically inactive .
Formule: O₂Si
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1713 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 91053-39-3
EINECS: 293-303-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH of 10% 5 - 10
Soluble Matter in H₂O Max. 0.2%
Soluble Matter in HCl Max. 2.0%
Loss on Ignition 980 °C Max. 2.0%
Loss on Drying at 105 °C Max. 0.5%
Chloride (Cl) Max. 0.01%
Non Siliceous Substances Max. 25%
Residual Solvents (Ph. Eur./USP) Passes Test
Leachable As Max. 0.001%
Leachable Pb Max. 0.001%
Leachable Fe Max. 0.04%
Heavy Metals (as Pb) Max. 0.005%
Residual Metals (according to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000) No Metal Catalysts used
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité