Tétradécyltrimethylammonium bromure BP, Ph.Eur., pure, grade Pharma
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
142542.1209
APPC142542.1209EA 0 EUR InStock
APPC142542.1209
Tétradécyltrimethylammonium bromure BP, Ph.Eur., pure, grade Pharma
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 8044-71-1
ONU: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06419
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Water 500 g/L at 20 °C
Appearance of solution Passes test
Amines and amine salts Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Insoluble matter in H₂O Passes test
Loss on drying at 105 °C 2,0%
Residue on ignition (as SO₄) 0,5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité