4-Chloro-m-crésol 99.0-101.0% USP, NF, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
145226.1211
APPC145226.1211EA 1600 EUR InStock
APPC145226.1211
4-Chloro-m-crésol 99.0-101.0% USP, NF, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 64…66 °C
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99,0-101,0%
Identity (According to pharmacopoeias) Passes test
Acidity Passes test
Insoluble matter in CH₃CH₂OH Passes test
Non-volatile matter 0,1%
Residual solvents (Ph. Eur./USP) Passes test
Related substances (G.C.) individual 0,10%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité