Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mineral oil light USP, NF, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger

146257.1211
APPC146257.1211EA 98.6 EUR InStock
APPC146257.1211
Mineral oil light USP, NF, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Mineral oil light


Point d'ébullition: 300...450 °C
Densité: 0.845 g/cm³
Point d'éclair: >180 °C
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Density 20/20 0.810 - 0.875
Density 25/25 0.818 - 0.880
Viscosity Kinematic (39.9 - 40.1 °C) 3.0 - 33.5 mm²/s
Viscosity Dynamic (19.9 - 20.1 °C) 25 - 80 mPas
Acidity or Alkalinity Passes Test
Darkened Substances by H₂SO₄ Passes Test
Sulphur Compounds Passes Test
Solid Paraffin Passes Test
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) Passes Test
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Passes Test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité