Acide orthophosphorique 10% USP-NF, BP, Ph. Eur., pure, grade Pharma
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
147143.0716
APPC147143.0716EA 0 EUR InStock
APPC147143.0716
Acide orthophosphorique 10% USP-NF, BP, Ph. Eur., pure, grade Pharma
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.05 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidim.) (w/w) (Ph. Eur.) 9.5 - 10.5 %
Assay (Acidim.) (w/v) (USP-NF) 9.5 - 10.5 %
Identity according to Pharmacopoeias passes test
Appearance of solution passes test Chloride (Cl): 0.0006 %
Sulfate (SO4) (Ph. Eur.) 0.0010 %
Sulfate (SO4) (USP-NF) passes test
Precipitated substances by NH4OH passes test
Residual solvents (Ph.Eur/USP) passes test
Nitrate (NO3) passes test
Hypophosphorous and phosphorous acid passes test
Alkaline phosphates: passes test Fe 0.0006 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité