Ammonium-fer (II) sulfate 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
181369.1611
APPC181369.1611EA 84.5 EUR InStock
APPC181369.1611
Ammonium-fer (II) sulfate 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique
Ammonium-fer (II) sulfate
Iron(II) ammonium sulphate can be used for the determination of COD, using ferroin indicator.
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Presentation Clear, Light green Liquid
Solubility Miscible with water (D 20/4) 1,045
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité