Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1N) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Fournisseur: PanReac AppliChem
181521.1211
APPC181521.1211EA 44.3 EUR InStock
APPC181521.1211
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1N) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Potassium hydroxyde
Volumetric solution.
  • Indicator: Bromophenol Blue
Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Traceability NIST
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité