Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
182109.1211
APPC182109.1211EA 66.5 EUR InStock
APPC182109.1211
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Density at 20/4 1,081 - 1,085 g/ml
Appearance Clear colourless liquid
Solubility Miscible with water
Storage RT
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité