Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse solution volumétrique étalon
Fournisseur: PanReac AppliChem
182160.1211
APPC182160.1211EA 62.3 EUR InStock
APPC182160.1211
Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse solution volumétrique étalon
Sodium thiosulfate
Indicator: Starch.
Formule: Na₂S₂O₃
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
pH 9 - 10
Appearance Clear colourless liquid
Solubility Miscible in water
Storage RT
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité