Potassium permanganate 0.1 mol/l (0.5N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
182651.1611
APPC182651.1611EA 80.7 EUR InStock
APPC182651.1611
Potassium permanganate 0.1 mol/l (0.5N) solution volumétrique
Potassium permanganate
Use for the titration of percarbonates.
Formule: KMnO₄
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3214
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Traceability NIST
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité