Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: Caustic soda
183508.1211
APPC183508.1211EA 93 EUR InStock
APPC183508.1211
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Certifications: Traceable to NIST.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1.331 kg/l
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20 °C 0.99 - 1.01
Uncertainty See certificate
Traceability NIST
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité