Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate 99.8-100.5% BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique

Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester

191318.0616
APPC191318.0616EA 0 EUR InStock
APPC191318.0616
Ethyle acétate 99.8-100.5% BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Ethyl acetate
Soluble in water 80 g/l at 20 °C, storage away from direct light.


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₄H₈O₂) 99.8 - 100.5%
Identity according to Pharmacopoeias Passes Test
Refractive Index n20/D 1.370 - 1.373
Appearance of Solution Passes Test
Acidity Passes Test
Insoluble Matter in H₂O Passes Test
Non-Volatile Matter Max. 0.003%
Darkened Substances by H₂SO₄ Passes Test
Related Substances Passes Test
Residual Solvents (Ph. Eur.) Passes Test
Water (H₂O) Max. 0.05%
Cadmium (Cd) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Mercury (Hg) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Cobalt (Co) - ICH Q3D Max. 5 ppm
Vanadium (V) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Nickel (Ni) - ICH Q3D Max. 20 ppm
Thallium (Tl) - ICH Q3D Max. 0.8 ppm
Gold (Au) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Palladium (Pd) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Iridium (Ir) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Osmium (Os) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Rhodium (Rh) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Ruthenium (Ru) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Selenium (Se) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Silver (Ag) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Platinum (Pt) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Lithium (Li) - ICH Q3D Max. 55 ppm
Antimony (Sb) - ICH Q3D Max. 120 ppm
Barium (Ba) - ICH Q3D Max. 140 ppm
Molybdenum (Mo) - ICH Q3D Max. 25 ppm
Copper (Cu) - ICH Q3D Max. 250 ppm
Tin (Sn) - ICH Q3D Max. 600 ppm
Chromium (Cr) - ICH Q3D Max. 25 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité