Sodium sélénite 98.5-101.5% (base anhydre) Ph. Eur., BP, Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: PanReac AppliChem
192756.1211
APPC192756.1211EA 1560 EUR InStock
APPC192756.1211
Sodium sélénite 98.5-101.5% (base anhydre) Ph. Eur., BP, Qualité Pharmaceutique
Sodium sélénite
Formule: Na₂SeO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003489
Numéro CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Calculated on Anhydrous Basis) 98.5 - 101.5%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
pH of 10% Solution 9.8 - 10.8
Loss on Drying at 130 °C ≤0.5%
Chloride (Cl) ≤0.005%
Sulphate and Selenates (as SO₄) ≤0.03%
Fe ≤0.005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité