Antimousse silicone, liquide (ORG), grade Technique
Fournisseur: PanReac AppliChem
211628.1210
APPC211628.1210EA 289 EUR InStock
APPC211628.1210
Antimousse silicone, liquide (ORG), grade Technique
Antimousse silicone
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Colour Off-white
Solubility Immiscible with water
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité