Vaseline soft, lubricant for glass joints, technical grade
Fournisseur: PanReac AppliChem
211757.1211
APPC211757.1211EA 96 EUR InStock
APPC211757.1211
Vaseline soft, lubricant for glass joints, technical grade
Lubrifiants
It is a purified mixture of semisolid saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2 and is obtained from petroleum.
  • White petrolatum
  • Insoluble in water
  • White amorphous mass
Certifications: Meets BP and USP standards.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité