Eau, Qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: PanReac AppliChem
Packaged under nitrogen.
221074.1612
APPC221074.1612EA 65.3 EUR InStock
APPC221074.1612
Eau, Qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.000 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile Matter 0.0001%
Specific Conductance (25 °C) 1.0×10⁻⁶ ohm⁻¹ cm⁻¹
Suitability for Gradient According to ACS Passes Test
Gradient at 210 nm 5 mUA
Gradient at 254 nm 0.5 mUA
Fluorescence at 254 nm (as Quinine) 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as Quinine) 0.5 ppb
Transmittance at 200 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell) ≥98%
Transmittance at 210 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell) ≥98%
Transmittance at 254 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell) ≥99%
Transmittance at 300 - 450 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell) ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité