Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% (par titration sur base substance sèche), poudre cristalline blanche ACS étalon secondaire pour les titrages volumétriques

Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt

241481.1608
APPC241481.1608EA 57.5 EUR InStock
APPC241481.1608
Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% (par titration sur base substance sèche), poudre cristalline blanche ACS étalon secondaire pour les titrages volumétriques
Potassium hydrogénophtalate
  • Solubility: water 80 g/l at 20 °C
  • Melting point: 295 to 300 °C
  • pH solution, 0,05 mol/l at 25 ±0,2 °C: 4,00 to 4,02

Traceable to NIST


Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Point de fusion: 295…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité