Giemsa colorant pour diagnostic clinique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
251338.1610
APPC251338.1610EA 115 EUR InStock
APPC251338.1610
Giemsa colorant pour diagnostic clinique
Giemsa colorant
Azur-eosin-methylene blue solution according to Giemsa (slow) for clinical diagnosis.
Suitable for hematology, blood smear staining.
COMPOSITION:
Azur-Eosin-Methylene Blue dye according to Giemsa: 0.5 g
Methanol: 50 ml
Glycerol: 50 ml
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
ONU: 1230
ADR: 3(6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for hematology stain passes test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité