Paraffine, Point de solidification: 56 - 58 °C, en pastilles pour diagnostic clinique
Fournisseur: PanReac AppliChem
253211.0914
APPC253211.0914EA 170 EUR InStock
APPC253211.0914
Paraffine, Point de solidification: 56 - 58 °C, en pastilles pour diagnostic clinique
Paraffine
Point d'ébullition: 350 °C
Point de fusion: 56...58 °C
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity IR Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Insoluble Matter in C₈H₁₀ Passes Test
Melting range 56 - 58 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité