Bouin liquor
Fournisseur: PanReac AppliChem
254102.1611
APPC254102.1611EA 107 EUR InStock
APPC254102.1611
Bouin liquor
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Fixative for preserving soft and delicate structures, used as a mordant in various trichrome procedures.
Composition:
Picric Acid moistened with ~33% H₂O: 1,125 g
Acetic Acid glacial: 5 ml
Formaldehyde 35 to 40%: 25 ml
Water: 77 ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité