Buffer solution, pH 12,454
Fournisseur: PanReac AppliChem
277089.1209
APPC277089.1209EA 45.5 EUR InStock
APPC277089.1209
Buffer solution, pH 12,454
Tampons Tampons pH
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
  • pH (30 °C): 12,289 ±0,01
  • pH (25 °C): 12,454 ±0,01
  • pH (20 °C): 12,627 ±0,01
  • pH (10 °C): 12,810 ±0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité