Buffer solution, pH 6,865
Fournisseur: PanReac AppliChem
277124.1211
APPC277124.1211EA 73.2 EUR InStock
APPC277124.1211
Buffer solution, pH 6,865
Tampons Tampons pH
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
  • pH (30 °C): 6,853 ± 0,01
  • pH (25 °C): 6,865 ± 0,01
  • pH (20 °C): 6,881 ± 0,01
  • pH (10 °C): 6,900 ± 0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité