Chloroforme ≥99.0% stabilisé BP, USP, NF pour la spectrophotométrie UV, pour la spectrophotométrie IR, pour HPLC
Fournisseur: PanReac AppliChem
361252.1612
APPC361252.1612EA 319 EUR InStock
APPC361252.1612
Chloroforme ≥99.0% stabilisé BP, USP, NF pour la spectrophotométrie UV, pour la spectrophotométrie IR, pour HPLC
Chloroforme
Microfiltered product (0,2 µm) and bottled under nitrogen atmosphere.
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.476…1.486
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colourless liquid
Solubility Soluble in water 8 g/l at 20 °C
Vapour pressure (20 °C) 210 hPa
Viscosity (20 °C) 0,56 mPa.s
Dipole moment (20° C) 1,01 Debye
Dielectric constant (20 °C) 4,8
Heat of evapouration (61 °C ) 263 kJ/kg
Saturation concentration (20 °C) 1027 g/m3
Minimum assay (G.C.) 99,0%
APHA colour 10
Acidity 0,00015 mEq/g
Alkalinity  0,0002 mEq/g
Non-volatile matter   0,0003%
Ethanol (G.C.) 0,5 - 0,8%
Water (H₂O) 0,01%
Suitability for IR spectrometry Passes test
Fluorescence at 254 nm (as quinine) 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as quinine) 1 ppb
UV Spectrum (1cm cell; Ref.: water): 0
Transmittance at 244 (Cut off) nm ≥10%
Transmittance at 245 nm ≥20%
Transmittance at 250 nm ≥50%
Transmittance at 257 nm ≥80%
Transmittance at 260 nm ≥85%
Transmittance at 270 nm ≥90%
Transmittance at 280-400 nm ≥98%
Data of interest in HPLC: 0
P' + 0.25 E 5,6
Rohrschneider Polarity 4,1
Eluotropic value e° (Al₂O₃) 0,4
Sol. H₂O in solv. at 20 °C 0,072
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité