Dehydrated culture media, for microbiology
Fournisseur: PanReac AppliChem
413812.1210
APPC413812.1210EA 196 EUR InStock
APPC413812.1210
Dehydrated culture media, for microbiology
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Culture medium for the detection and enumeration of Enterococci in water and foods.
  • pH: 7,2 ±0,2
  • Soluble in water
  • Store in a cool and dry place
Medium contains yeast extract (5,0 g/l); D(+)-glucose (2,0 g/l); sodium azide (0,4 g/l); dipotassium hydrogen phosphate (4,0 g/l); 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (0,1 g/l); tryptose (20,0 g/l) and agar (10,0 g/l).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité