Oxidase sticks for microbiology
Fournisseur: PanReac AppliChem
416444.2326
APPC416444.2326EA 91 EUR InStock
APPC416444.2326
Oxidase sticks for microbiology
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher stability compared to the traditional laboratory test, because the tetramethyl-p-phenylenediamine reagent is attached to the pad.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité