Culture media, in Petri dishes, Slanetz Bartley medium
Fournisseur: PanReac AppliChem
443812.0922
APPC443812.0922EA 102 EUR InStock
APPC443812.0922
Culture media, in Petri dishes, Slanetz Bartley medium
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Prepared medium for the enumeration of Enterococci.
  • Pinkish beige
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité