N,N-Diméthylacétamide ≥99.9% (par GC) en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: PanReac AppliChem
753145.1611
APPC753145.1611EA 301 EUR InStock
APPC753145.1611
N,N-Diméthylacétamide ≥99.9% (par GC) en phase gazeuse Headspace
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point de fusion: –20 °C
Point d'éclair: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (G.C.) 99,9 %
Identity IR Passes Test
Refractive Index n20/D 1.438 - 1.439
Apha Colour ≤10
Suitability for Analysis of Residual Solvents Cg/Hs ≤0.5 ppm
Solvents of Class 1 According To ICH ≤5 ppm
Solvents of Class 2 According To ICH ≤25 ppm
Solvents Of Class 3 According To ICH ≤0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité