Safranine O pour la microscopie (C.I. 50240)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0427.0100
APPCA0427.0100EA 302 EUR InStock
APPCA0427.0100
Safranine O pour la microscopie (C.I. 50240)
Safranine O
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
Densité: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité