Ninhydrine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A0902.0100
APPCA0902.0100EA 218 EUR InStock
APPCA0902.0100
Ninhydrine
Ninhydrine
Formule: C₉H₆O₄
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…258 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité