Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: PanReac AppliChem
A2520.2500
APPCA2520.2500EA 0 EUR InStock
APPCA2520.2500
Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse
Acide picrique
Formule: C₆H₃N₃O₇
Numéro MDL: MFCD00007102
Numéro CAS: 88-89-1
EINECS: 201-865-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité